Learn More
Bottiglia per aspirazione con collo stretto in HDPE Azlon™
111.15 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
70.02 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21900" per avere il tuo prezzo promozionale.
77.58 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
70.02 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21900" per avere il tuo prezzo promozionale.
77.58 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacity: 10L; Narrow neck
Descrizione
For Use With: For bench top dispensing of common laboratory liquids/distilled water etc.; Color: White
- Raised graduations and translucent color
- Smooth operating leak-proof stopcocks
- Sturdy carry handle provides ease of transportation
- Screw cap for secure storage
- Conforms to USFDA guidelines for food contact
Specifica
Capacità (sistema imperiale) | 2.6 gal. |
Capacità (sistema metrico) | 10 l |
Colore | White |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 49 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per l'erogazione da banco dei più comuni solventi/acqua distillata, ecc. con rubinetti d'arresto ermetici ed efficienti |
Altezza (sistema metrico) con chiusura | 380 mm |
Include | Closure |
Materiale | HDPE |
Stile collo | Stretta |
Product Type | Aspirator Bottle |