Learn More
Cestello portaghiaccio con coperchio Azlon™
Realizzato in poliuretano espanso di colore nero, verde o blu. Il cestello portaghiaccio con coperchio Azlon™ è adatto all'uso con ghiaccio, ghiaccio secco e soluzioni saline. Ideale per separare le aree di lavoro per colore. I manici integrati agevolano il sollevamento e il trasporto. La forma ottagonale è utile per facilitare l'impilaggio e la stabilità.
213.00€
Specifica
Altezza (sistema metrico) | 185 mm |
---|---|
Larghezza (sistema metrico) | 330 mm |
Peso (sistema metrico) | 1200 g |
Progettazione | Ottagonale |
Materiale | Poliuretano |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11339623
|
Azlon
IBB001P |
Nero |
213.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12081912
|
Azlon
IBB002P |
Pale Blue |
213.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12091912
|
Azlon
IBB003P |
Verde |
213.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Suitable for use with water-ice, dry-ice and salt solutions
- Secchielli portaghiaccio in poliuretano espanso di colore nero, verde e blu
- Adatti all'uso con ghiaccio, ghiaccio secco e soluzioni saline
- Ideali per separare le aree di lavoro per colore
- Forniti di coperchio
- I manici integrati agevolano il sollevamento e il trasporto
- Forma ottagonale per impilamento e stabilità
- Capacità 4.5 l
- Dimensioni 185 mm x 330 mm (a x p) e peso 1, 200 g
Specifica
185 mm | |
1200 g | |
Poliuretano | |
4.5 L |
330 mm | |
Ottagonale | |
Secchiello per ghiaccio |