Learn More
Azlon™ Bottiglie per liquido di lavaggio in LDPE con indicazioni di sicurezza stampate Azlon™
Codice prodotto. 12520066
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
Tipo di chiusura:
Tappo
Tappo di sfiato del vapore
Tappo senza sfiato
Vapor-venting
Colore chiusura:
Assorted
Bianco
Etichette personalizzate per spruzzette in LDPE di uso comune. Le spruzzette in LDPE con indicazioni di sicurezza stampate Azlon™ sono dotate di etichette di pericolo adesive e sono ideali per diverse applicazioni di conservazione dei liquidi e campionamento. I tappi con sfiato del vapore DripLok™ garantiscono una maggiore sicurezza con solventi volatili.
Create custom labels for these do-it-yourself LDPE wash bottles. Azlon™ LDPE DIY Printed Safety Wash Bottles come with adhesive hazard labels and are ideal for a variety of liquid storage and sampling applications. DripLok™ vapor venting caps provide increased safety with volatile solvents.
  • Do-it-yourself wash bottles with blank write-on panel
  • Indelibly printed in three languages (English, French and German)
  • Supplied with adhesive hazard labels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Colore Semitrasparente
Diametro collo esterno (sistema metrico) 38 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 34 mm
Include Tappo bianco, segnali di sicurezza adesivi, etichetta vuota
Materiale LDPE
Quantità 5/conf.
Temperature Range (Metric) –50 to 80°C
Colore chiusura Bianco
Closure Included
Autoclavabile Non autoclavabile
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 163 mm
Materiale chiusura Polipropilene
Diametro (sistema metrico) 75 mm
Tipo di chiusura Tappo senza sfiato