Learn More
Bottiglie per liquido di lavaggio con collo largo in LDPE Azlon™
29.03 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21660" per avere il tuo prezzo promozionale.
29.03 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
48.57 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21660" per avere il tuo prezzo promozionale.
29.03 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
48.57 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
Colore chiusura:
Assortiti
Bianco
Blue
Giallo
Green
Rosso
Descrizione
Use these translucent plastic bottles for a variety of liquid storage and sampling applications. AzlonTM LDPE Wide Neck Wash Bottles come with color-coded one-piece PP closures that maintain their shape in use.
- Square shoulder wash bottles featuring a wide neck for easy spill free filling
- Fitted with color coded one-piece PP closures that maintain their shape in use
- Closures feature precision jet-tip aperture for fine control
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
Capacità (sistema imperiale) | 16,9 once |
Colore | Semitrasparente |
Include | Chiusura in polipropilene bianco |
Materiale | LDPE |
Quantità | 5/conf. |
Temperature Range (Metric) | Da –50 a 80 °C |
Colore chiusura | Bianco |
Closure Included | Sì |
Autoclavabile | Non autoclavabile |