Learn More
Azlon™ Mini cestello portaghiaccio
Può contenere fino a 1 litri di ghiaccio o ghiaccio e acqua. Il mini cestello portaghiaccio Azlon™ ha il fondo piatto per evitare il ribaltamento.
Marca: Azlon™ IBB004P
95.02 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.22500kg
Allerta:
Non utilizzare con solventi o azoto liquido
Descrizione
- Mini cestelli portaghiaccio in schiuma di poliuretano con pellicola superficiale
- •Per l'uso con ghiaccio d'acqua, ghiaccio secco e soluzioni saline
- •Maniglie integrate per facilitare il sollevamento e il trasporto
- Forma svasata per facilitare l'impilamento e migliorare la stabilità
- Capacità 1000 ml
- Dimensioni 95 mm x 200 mm (A x L), peso 140 g
Specifica
95 mm | |
200 x 200 x 95 mm | |
140 g | |
Mini cestello portaghiaccio | |
1000 ml |
200 mm | |
Ghiaccio, ghiaccio secco, soluzioni saline | |
Schiuma poliuretanica | |
Verde |