Learn More
Azlon™ Pinzette sterilizzabili in autoclave in PMP
Realizzate in polimetilpentene (PMP) che è caratterizzato da un punto di fusione elevato e da una buona stabilità della temperatura. Le pinzette autoclavabili Azlon™ in PMP sono ideali per manipolare i campioni in sicurezza.
7.15€ - 9.15€
Especificaciones
Stile punta | Appuntito |
---|---|
Materiale | PMP |
Product Type | Pinzette |
Da utilizzare con (applicazione) | Per la manipolazione in totale sicurezza dei campioni |
Código de producto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12054618
|
Azlon™
TWY260 |
11.5 cm |
7.15€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12084588
|
Azlon™
TWY262 |
145 mm |
9.15€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descripción
Manufactured with PMP which has a high melting point and good temperature stability. Azlon™ PMP Autoclavable Tweezers are ideal for secure handling of samples.
- Pinzette autoclavabili di alta qualità
- Punta appuntita
- Leggermente scanalate per una migliore presa dei campioni
Especificaciones
Appuntito | |
PMP | |
Pinzette | |
Per la manipolazione in totale sicurezza dei campioni |