Learn More
Cilindro in polipropilene con scala graduata incisa Azlon™
In polipropilene ad alta trasparenza, con buona resistenza chimica e termica. I cilindri in polipropilene Azlon™ con graduazione stampata sono una soluzione robusta e affidabile per misurare il volume dei liquidi in un laboratorio.
10.85€ - 52.05€
Specifica
Materiale | PTFE (polipropilene) |
---|---|
Certificazione/Conformità | ISO 6706 |
Base Type | Esagonale |
Tipo | Ungraduated Cylinder |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10195184
|
Azlon
CP1000P |
1000 ml | 10 ml |
21.60€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10155234
|
Azlon
CP0100P |
100 ml | 1 ml |
34.15€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11373574
|
Azlon
CP0010P |
10 ml | 0.2 ml |
44.55€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11313584
|
Azlon
CP2000P |
2000 ml | 20 mL |
52.05€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11920985
|
Azlon
CP0250P |
2 ml |
10.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11383574
|
Azlon
CP0025P |
25 ml | 0.5 mL |
46.55€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11930985
|
Azlon
CP0500P |
500 ml | 5 ml |
16.10€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10667045
|
Azlon
CP0050P |
50 ml | 1 ml |
51.35€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Manufactured from high clarity polypropylene for good chemical and temperature resistance. Azlon™ Polypropylene Cylinders with Molded Graduations are a sturdy and reliable choice for measuring the volume of liquids in a laboratory.
- La base esagonale garantisce una maggiore stabilità
- La caratteristica anti-suzione impedisce al cilindro di aderire alle superfici bagnate e riduce le fuoriuscite
- Le graduazioni stampate in rilievo forniscono marcature permanenti per le misurazioni
- Il beccuccio ampio facilita l’erogazione
Specifica
PTFE (polipropilene) | |
ISO 6706 | |
Esagonale | |
Ungraduated Cylinder |