Learn More
Cilindro in polipropilene con scala graduata stampata Azlon™
Con graduazioni stampate in blu scuro nitido per una migliore visibilità. I cilindri in polipropilene Azlon™ con graduazioni stampate rappresentano una soluzione affidabile per la misurazione del volume di liquidi in laboratorio.
15.55€ - 73.20€
Specifica
Materiale | PTFE (polipropilene) |
---|---|
Certificazione/Conformità | ISO 6706 |
Classe | Classe B |
Bilancia | Blu |
Scale Color | Blue |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11333594
|
Azlon
CPB1000P |
1000 ml | 10 ml |
41.75€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11303594
|
Azlon
CPB0100P |
100 ml | 1 ml |
49.64€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11373584
|
Azlon
CPB0010P |
10 ml | 0.2 ml |
57.85€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11343594
|
Azlon
CPB2000P |
2000 ml | 20 mL |
59.45€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11940985
|
Azlon
CPB0250P |
250 ml | 2 ml |
15.55€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11383584
|
Azlon
CPB0025P |
25 ml | 0.5 mL |
63.60€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11950985
|
Azlon
CPB0500P |
500 ml | 5 ml |
22.75€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11393584
|
Azlon
CPB0050P |
50 ml | 1 ml |
73.20€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Printed with pin sharp blue graduations for enhanced visibility. Azlon™ Polypropylene Cylinders with Printed Graduations provide a reliable solution for measuring the volume of liquids in a laboratory.
- La base esagonale migliora la stabilità
- La caratteristica anti-suzione impedisce al cilindro di aderire alle superfici bagnate e riduce le fuoriuscite
- Il polipropilene ultra trasparente migliora la visibilità e la resistenza chimica
- Classe B
- Conforme a ISO 6706
Specifica
PTFE (polipropilene) | |
Classe B | |
Blue | |
Tubo non graduato |
ISO 6706 | |
Blu | |
Esagonale |