Learn More
Propipetta in gomma Azlon™
Adatto per pipette fino a 100 ml
Marca:  Azlon PWY144
33.14 EUR valido fino al 2024-11-29
Usa il codice promo "21683" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10507055
  • 39.58€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Suitable for pipettes up to 100mL
  • Adatto per pipette fino a 100 ml
  • Attività di riempimento delle pipette tramite una serie di valvole a sfera in vetro per lo sfiato dell'aria, l'aspirazione e l'erogazione
  • Il PWY145 è adatto per l'azionamento con una sola mano
  • Il PWY146 è dotato di un ugello di inserimento esteso per una presa migliore
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Pipette
Per tutti i formati
Gomma
Filtro per pipetta