Learn More
Becher con lati dritti Azlon™
15.01 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21660" per avere il tuo prezzo promozionale.
15.01 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
17.77 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21660" per avere il tuo prezzo promozionale.
15.01 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
17.77 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Descrizione
Manufactured from polypropylene for strength and good chemical resistance. Azlon™ Straight-sided Beakers provide an excellent solution for measuring and dispensing in a laboratory setting and are available in sizes to fit many needs.
- Autoclavable to 121deg.C
- Ideal for general laboratory use - straight stable shape
- Squat form, rimmed edge, wide spout
- Graduations are clearly printed in indelible solvent resistant ink
- Complies with ISO 7056
Specifica
Colore | Traslucido |
Diametro (sistema metrico) esterno | 158 mm |
Diametro (sistema metrico) parte superiore | 158 mm |
Capacità (sistema metrico) | 2000 ml |
Materiale | PTFE (polipropilene) |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per uso generico in laboratorio |
Altezza (sistema metrico) | 160 mm |
Incrementi | 200 mL |
Quantità | Conf. da 1 |
Temperatura (sistema metrico) operativa max | Da –20 a 135 °C |