Learn More
Synergy Healthcare™ Azo™ Gusseted Reels
High quality preformed, heat sealable, peelable sterile barrier packaging. Synergy Healthcare™ Azo™ Gusseted Reels are suited to the sterilization of surgical instruments, laboratory equipment or small to medium sized sets using steam or Ethylene Oxide.
191.00€ - 515.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Certificazione/Conformità | EN868-5 and ISO11607-1 |
Colore | Trasparente |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15631974
|
Synergy Healthcare™
MRF1060 |
100 m x 100 mm | 1/Ea. |
319.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15604977
|
Synergy Healthcare™
RG30060100 |
100 m x 300 mm | 4/Cs. |
227.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15641974
|
Synergy Healthcare™
RG15050100 |
100 m x 150 mm | 1 ciascuno |
515.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15651974
|
Synergy Healthcare™
MRF1062 |
100 m x 200 mm | 1 ciascuno |
191.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Protects its contents from deterioration, damage and contamination
- Meet EN ISO 11607 part 1 and EN 868-4 standards
Specifica
Autoclavable | |
EN868-5 and ISO11607-1 | |
Trasparente |