Learn More
Synergy Healthcare™ Azo™ Self Seal Sterilizer Pouches
High quality preformed, heat sealable, peelable sterile barrier packaging. Synergy Healthcare™ Azo™ Self Seal Sterilizer Pouches are suited to the sterilization of surgical instruents, laboratory equipment or small to medium sized sets using steam or Ethylene Oxide.
212.00€ - 432.60€
Specifica
Content And Storage | Cool dry place |
---|---|
Certificazione/Conformità | EN868-5, ISO11607-1, 93/42/EEC, ISO13485, ISO9001 |
Tipo di chiusura | Self-adhesive |
Colore | Blue |
Monouso | Single-use |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15661974
|
Synergy Healthcare™
MBA1085 |
250 x 130mm | 1200 |
276.00€
pezzi 1200 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15691974
|
Synergy Healthcare™
MBO1090 |
390 x 300mm | 400 |
212.00€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15601984
|
Synergy Healthcare™
MBA1081 |
200 x 90mm | 1200 |
217.00€
pezzi 1200 |
Spedizione stimata: 30-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15611984
|
Synergy Healthcare™
MBA1082 |
230 x 90mm | 1200 |
256.00€
pezzi 1200 |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15681974
|
Synergy Healthcare™
SSP20330 |
330 x 200mm | 800 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15671974
|
Synergy Healthcare™
SSP13356 |
350 x 130mm | 2000 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Description
- Made from specially treated paper, less fibres released when pouch is opened and reducing the risk of contamination
- New film technology increases impact strength of pouch film up to 10 times, virtually eliminates the shattering of film when opening
- Indicators are placed between the 2 layers which make-up the pouch film, prevents offsetting and leakage of ink
- Meet EN ISO 11607 part 1 and EN 868-4 standards
Specifications
Cool dry place | |
Self-adhesive | |
Single-use | |
Non-sterile | |
Steam and EtO |
EN868-5, ISO11607-1, 93/42/EEC, ISO13485, ISO9001 | |
Blue | |
Polyethylene | |
135 μm | |
6.30 kN/m |