Learn More
B-HT 933 dihydrochloride, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Descrizione
Selective α2-adrenoceptor agonist. Exhibits greater than 300-fold selectivity for the α2-adrenoceptor over the α1-adrenoceptor.
Specifica
Materiale o nome chimico | B-HT 933 dihydrochloride |
Quantità | 50 mg |
Peso formulazione | 254.16 |
Percent Purity | >99% |