Learn More
Cole-Parmer™ Balance Draft Shield
Clear acrylic prevents drafts from affecting weighings
182.00€ - 298.00€
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15380645
|
Cole-Parmer™
01019-02 |
330 mm |
182.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12891763
|
Cole-Parmer™
01019-04 |
381 mm |
226.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15300655
|
Cole-Parmer™
01019-06 |
457 mm |
298.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Clear acrylic prevents drafts from affecting weighings
- No assembly required
- Mouse hole in back panel for power cords
- Raised edges on top of enclosure allow secure placement of frequently used weighing accessories
- Minimizes air movement around your balance for faster, more stable readings
Specifica
Clear |