Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Cartridge Kits
Replace worn, outdated and otherwise ineffective cartridges with Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Cartridge Kits.
176.00€ - 869.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12341278
|
Thermo Scientific™
D5022 |
Cartridge kit for E-Pure 3-holder, Tap feed, Organic free |
869.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11476348
|
Thermo Scientific™
D50227 |
Cartridge kit for E-Pure 4-holder; Pretreated Feed |
720.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10277244
|
Thermo Scientific™
D50228 |
Kit di cartucce per E-Pure a 4 stadi; acqua di alimentazione pretrattata, acqua prodotta esente da sostanze organiche |
835.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11796259
|
Thermo Scientific™
D5023 |
Cartridge kit for E-Pure 4-holder, Tap feed, Organic free |
805.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11786259
|
Thermo Scientific™
D5028 |
Cartridge kit for E-Pure 4-holder; Tap feed |
700.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10086614
|
Thermo Scientific™
D5029 |
Cartridge kit for E-Pure 3-holder; Tap feed |
549.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11796289
|
Thermo Scientific™
D50223 |
E-Pure Ultrapure Water Purification System, Cleaning Cartridge |
176.00€
pezzi 3 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Replace worn, outdated and otherwise ineffective cartridges with Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Cartridge Kits. These cartridge kits are classified based on type of feed water used; choose the appropriate kit according to your feed water and need for organic free water.
Replace worn, outdated and otherwise ineffective cartridges with Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Cartridge Kits. These cartridge kits are classified based on type of feed water used; choose the appropriate kit according to your feed water and need for organic free water.