Learn More
Berkshire International™ Carta per cleanroom A4 85 g perforata
BCR™ Cleanroom Paper 85 g A4 with 2-hole Punch is available in several colors.
243.00€ - 306.00€
Specifica
Materiale | Wood Pulp (100%) with Synthetic Latex Additive |
---|---|
Rigata | No |
Lunghezza (sistema metrico) | 297 mm |
Larghezza (sistema metrico) | 210 mm |
Autoclavabile | Autoclavable |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17460154
|
Berkshire International™
B85A4G2HP25010 |
Green |
243.00€
pezzi 2500 |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17450154
|
Berkshire International™
B85A4B2HP25010 |
Blue |
306.00€
pezzi 2500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17470154
|
Berkshire International™
B85A4P2HP25010 |
Pink |
306.00€
pezzi 2500 |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17480154
|
Berkshire International™
B85A4W2HP25010 |
White |
306.00€
pezzi 2500 |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17490154
|
Berkshire International™
B85A4Y2HP25010 |
Yellow |
306.00€
pezzi 2500 |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Available in 5 colors: Green, Blue, Pink, White, and Yellow
Specifica
Wood Pulp (100%) with Synthetic Latex Additive | |
297 mm | |
Autoclavable | |
Paper for Cleanroom Environments: Writing, Copying and Printing | |
Yes | |
Non-sterile |
No | |
210 mm | |
Yes | |
Copiers and Laser Printers | |
A4 | |
85 g |