Learn More
BD AEC Substrate Kit
Substrate for peroxidase and is a widely used chromogen for immunohistochemical staining and immunoblotting
314.00€ - 700.00€
Specifica
Tipo di cromogeno | AEC |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Immunohistochemical staining and immunoblotting, ELISPOT |
Tipo di substrato | AEC Substrate |
pH | 7.2 |
Requisiti di stoccaggio | 4°C |
Allerta:
Contains Dimethylsulfoxide, Methanol, Urea Peroxide, 3-Amino-9-Ethylcarbazole, and N, N,Dimethylformamide which are considered as harmful.
Includes: AEC Buffer and AEC Chromogen
Codice del prodotto | Marca | Quantità cromogeno | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità cromogeno | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15826478
|
BD
551015 |
1.5mL | AEC buffer and AEC chromogen |
700.00€
1 set |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15836738
|
BD
551951 |
3mL | 10 plates, AEC buffer and AEC chromogen |
314.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Immunohistochemistry, ELISPOT
Specifica
AEC | |
AEC Substrate | |
4°C |
Immunohistochemical staining and immunoblotting, ELISPOT | |
7.2 |
Research Use Only