Learn More
Gibco™ Reagenti/Ingredienti/Additivi per terreno di coltura BBL™/Difco™: Peptone
An animal origin (AO) enzymatic digest of bovine and porcine animal proteins.
140.00€ - 2460.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | LUO, MUO |
---|---|
Tipo di cellula | Bacteria |
Product Type | Bacterial Media |
Da utilizzare con (applicazione) | Formulation of culture media for the cultivation of heterotrophic microorganisms |
Linea di prodotti | Bacto™ |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16299741
|
Gibco™
211677 |
500 g | Powder |
140.00€
500g |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16229761
|
Gibco™
211830 |
10 kg | Powder |
2460.00€
10kg |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16219761
|
Gibco™
211820 |
2000 g |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Contains only negligible quantity of proteoses and more complex constituents
- Used as organic nitrogen source in microbiological culture media for cultivation of a variety of bacteria and fungi
- Store at 2°C to 25°C in cool, dry conditions
Specifica
LUO, MUO | |
Bacterial Media | |
Bacto™ |
Bacteria | |
Formulation of culture media for the cultivation of heterotrophic microorganisms | |
Animal Origin |