Learn More
BD Difco™ Haemophilus influenzae Serotyping Antisera
Use in slide agglutination tests for serotyping Haemophilus influenzae
181.00€ - 780.00€
Specifica
Content And Storage | Refrigerate, store at 2°C to 8°C |
---|---|
Product Type | Antiserum |
Da utilizzare con (applicazione) | Use in slide agglutination tests for serotyping Haemophilus influenzae |
Allerta:
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11722734
|
BD
222371 |
Antiserum | Haemophilus influenzae Antiserum Poly |
555.00€
1mL |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11788333
|
BD
222361 |
Antiserum | Haemophilus influenzae Antiserum Type b |
780.00€
1mL |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11732734
|
BD
222501 |
Antiserum | Haemophilus influenzae Antiserum Type a |
535.00€
1mL |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11742874
|
BD
227891 |
Antiserum | Haemophilus influenzae Antiserum Type c |
181.00€
1mL |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11752874
|
BD
227901 |
Antiserum | Haemophilus influenzae Antiserum Type d |
181.00€
1mL |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11762874
|
BD
227911 |
Antiserum | Haemophilus influenzae Antiserum Type e |
181.00€
1mL |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11782874
|
BD
227921 |
Antiserum | Haemophilus influenzae Antiserum Type f |
181.00€
1mL |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Lyophilized
- Rehydrate to 1mL
- Type: Antisera
- Shelf Life: 965 days
Specifica
Refrigerate, store at 2°C to 8°C | |
Antiserum | |
Use in slide agglutination tests for serotyping Haemophilus influenzae |