Learn More
BD Lancetta con attivazione per contatto Micro-Fine™
Designed with a positive patient experience in mind. BD™ Microtainer™ Contact-Activated Lancet facilitates a consistent puncture depth and accurate positioning to minimize the likelihood of having to repeat the puncture. Features an ergonomic grip and automatic lancet retraction.
47.90€ - 590.00€
Specifica
Product Type | Lancetta con attivazione per contatto |
---|---|
Monouso | Sì |
Da utilizzare con (applicazione) | Sicuro per operatori sanitari e pazienti |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Profondità (sistema metrico) ago | Calibro dell'ago | Colore | Tipo di flusso | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Profondità (sistema metrico) ago | Calibro dell'ago | Colore | Tipo di flusso | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
16685623
|
BD
366592 |
1.5mm | 30g | Purple | Low flow |
47.90€
pezzi 200 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
16695623
|
BD
366593 |
1.8mm | 21g | Pink | Medium flow |
47.90€
pezzi 200 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
12997636
|
BD
366593 |
1.8mm | 21g | Pink | Medium flow |
590.00€
pezzi 2000 |
Spedizione stimata: 17-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16605633
|
BD
366594 |
2.0mm | 16.5g | Blu | High flow |
50.40€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
Description
These Contact-Activated Lancets are part of the BD Microtainer™ Capillary Products line. This system is designed to provide safety, accuracy and comfort for capillary blood sampling and collection, to meet varying sample requirements and meet the needs of the most fragile patients.
- Has an ergonomic design for a comfortable, secure grip that minimizes slippage during puncture
- Intuitive, one-step procedure enables fast, precise punctures with minimal training
- Activates only when it is positioned and pressed against the skin
- Produces a consistent puncture depth, independent of the clinician’s technique
- Covers only a small area for improved visibility of the site and more accurate positioning
- Design prevents product from being reused, reducing the possibility of contamination
- Automatic retraction of lancet into device minimizes the possibility of injury
- The lot number is laser etched on each lancet for easier tracking
Spécification
Lancetta con attivazione per contatto | |
Sì | |
Sicuro per operatori sanitari e pazienti | |
Sterile |