Learn More
Bel-Art™ Raschietto rigido a scalpello SP Scienceware™
Bordi laterali lisci e arrotondati.
Marca: Bel-Art™ H36819-0000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
- Lama in polistirene larga 5.9 cm (2.5 pollici) piatta
- Bordo affilato, leggermente curvo e affusolato
- In materiali di grado FDA per il contatto diretto con alimenti, farmaci e cosmetici
Specifica
Raschietto rigido a scalpello | |
Bordi laterali lisci e arrotondati | |
4.25 pollici | |
10.8 cm |
Rastremato | |
9.125 in | |
23.2 cm |