Learn More
Bel-Art™ Detergente per lenti anti-appannamento SP Scienceware™ Cleanware™
Click to view available options
Descrizione:
Detergente per lenti
Quantità:
2 once
Descrizione
- Può essere usato su microscopi
- Fornito in una pratica bottiglia da 59 ml (2 oz)
- Il tappo richiudibile del dispenser è in grado di erogare una singola goccia o un flusso sulle lenti
- Può stare tranquillamente in tasca o in una borsa
Specifica
Dimensioni (L x P) | 3.5 x 10 cm (1⅜ x 4 in.) |
Descrizione | Detergente per lenti |
Product Type | Cleaning solution |
Quantità | 2 once |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- MIXTURE LIST-Contiene: propan-2-ol, 3-butoxypropan-2-ol, sodium2-(2-dodecyloxyethoxy)ethyl sulphate