Learn More
Bel-Art™ Flacone per lavaggio oculare SP Scienceware™
In caso di emergenza, il tempo è importante. Il tappo oculare incorporato nel flacone per liquido di lavaggio oculare SP Scienceware™ offre un rimedio immediato.
14.85€ - 17.55€
Specifica
Colore | naturale |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Per il lavaggio immediato di emergenza in caso di lesioni agli occhi |
Include | Tappo oculare incorporato, tappo a scatto, istruzioni multilingue |
Materiale | LDPE |
Product Type | Flacone per il lavaggio degli occhi |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema imperiale) | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema imperiale) | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10421935
|
Bel-Art™
F24850-0000 |
16 once | 500 ml |
14.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10226314
|
Bel-Art™
F24851-0000 |
33.81 once | 1000 ml |
17.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
In an emergency, time matters. The SP Scienceware™ Eye Wash Bottle built-in eye cup provides immediate care.
Per l'utilizzo con stazioni di lavaggio oculare Bel-Art Scienceware
- Sono disponibili tre stazioni adatte per tutte le postazioni di lavoro: una stazione singola o doppia con flaconi per lavaggio oculare da 1000 ml (32 once) o una stazione singola con flacone da 500 ml (16 once)
- Può essere riempito con le ricariche di soluzione Sterile Eye Wash F24879-0032
- Gli schemi delle istruzioni sul flacone e sulla stazione mostrano come utilizzare il flacone per il lavaggio oculare
- Le indicazioni sulla stazione sono riportate in più lingue (inglese, francese, tedesco e spagnolo)
- Flaconi vuoti disponibili separatamente
Specifica
naturale | |
Tappo oculare incorporato, tappo a scatto, istruzioni multilingue | |
Flacone per il lavaggio degli occhi |
Per il lavaggio immediato di emergenza in caso di lesioni agli occhi | |
LDPE |