Learn More
Bel-Art™ Schermo di protezione grande zavorrato SP Scienceware™
Click to view available options
76cm (30in.) High Shield
Descrizione
La schermatura trasparente offre un'elevata resistenza agli urti
- Gli operatori di laboratorio sono protetti da una barriera in policarbonato trasparente spessa 4.7 mm (0.188 pollici)
- La struttura stabile su tre lati offre protezione frontale e laterale contro i detriti volanti
- La base perimetrale in acciaio pesante è rivestita con resina epossidica blu
- Assemblaggio con bulloni, dadi e rondelle in acciaio placcato
- Base esterna 19 1/2 pollici (50 cm) e 6 1/2 pollici (17 cm) dalla parte anteriore a quella posteriore
- Gli schermi sono conformi al test di impatto a massa elevata e al test di impatto ad alta velocità definiti dalla normativa ANSI Z87.1, sezioni 9.11 e 9.12
Specifica
Altezza (sistema imperiale) | 30 in |
Altezza (sistema metrico) | 76 cm |
Spessore (sistema imperiale) | 0.188 in. |
Spessore (sistema metrico) | 4.7 mm |
Larghezza (sistema imperiale) | 19.5 in. |
Larghezza (sistema metrico) | 49.53 cm |
Lens Tint | Trasparente |
Product Type | Large Weighted Safety Shield |
Peso (sistema imperiale) | 18.5 libbre |
Peso (sistema metrico) | 8.4 kg |