Learn More
Bel-Art™ Raschietto lungo rigido SP Scienceware™
Il raschietto piatto ha un bordo di raschiatura dritto di tipo a scalpello che può essere riaffilato
Marca: Bel-Art™ H36820-0000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.06300kg
Descrizione
- In nylon rinforzato con fibra di vetro
- Lunghezza lama: 14 cm (5.5 pollici)
- Temperatura massima: 180 °F (82 °C)
Specifica
5.5 pollici | |
2.5 pollici | |
11.2 in | |
Raschietto rigido |
14 cm | |
6.3 cm | |
28.5 cm | |
In nylon poliammide rinforzato con fibra di vetro |