Learn More
Bel-Art™ Stazione per manipolazione topi SP Scienceware™ con accesso dorsale
L'immobilizzazione rapida e delicata consente un accesso dorsale senza mani per eseguire iniezioni sottocutanee senza il rischio di essere morsi e con meno probabilità di incollamento delle dita
Marca: Bel-Art™ F46401-0000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10440kg
Descrizione
- Realizzate in TPX™, possono essere pulite e sterilizzate con etanolo o in autoclave
- Progettato per topi di peso compreso tra 18 e 35 g
- Un agevole imbuto di entrata e due posizioni di sbarramento consentono di immobilizzare il topo in modo rapido, sicuro e delicato, liberando le mani per altre attività
- È possibile far entrare il topo nella stazione di manipolazione sia in avanti che all'indietro. In quest'ultimo caso, la coda rimane all'esterno della stazione consentendo operazioni di tatuaggio o prelievo
- L'apertura circolare sulla sommità del tubo offre la possibilità di accesso all'area dorsale e consente di eseguire rapidamente iniezioni accurate e coerenti da un topo all'altro
- Compatibile con etanolo e altri comuni disinfettanti da laboratorio; non soggetta a crepe e cedimenti come le stazioni in resina acrilica
- Resiste all'autoclavaggio e, di conseguenza, può essere utilizzata con topi immunocompromessi o transgenici
- Quattro canali a U integrati nella base consentono di fissare la stazione a una superficie per mantenerla in posizione (hardware non incluso)
Specifica
Sì | |
Per iniezioni sottocutanee | |
2 entrate, accesso dorsale | |
6.8 x 3.9 x 2.6 in (17.4 x 10 x 6.7 cm) | |
17.4 cm | |
10 cm | |
6.7 cm | |
3.17 cm |
Trasparente | |
Stazione per manipolazione topi | |
In polimetilpentene TPX™ | |
6.8 in | |
3.9 in | |
2.6 in | |
1.25 in | |
18 - 35 g |