Learn More
Bel-Art™ Mini pinzette sterili SP Scienceware™ Sterileware™
Queste pinzette, piccole e eleggere, sono ideali per il campionamento di piccole quantità di materiali diversi, dagli alimenti ai rimedi farmaceutici
Marca: Bel-Art™ F37944-0000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.45900kg
Descrizione
- Le ganasce rigate trattengono in modo sicuro campioni asciutti o bagnati
- Le pinze sterili monopezzo sono realizzate in plastica di polistirene
- Confezionate singolarmente, sterilizzate con irradiazione gamma, lotto stampato per il tracciamento accurato e spedizione con un certificato di trattamento per sterilizzazione
Specifica
4.25 in. | |
Ideali per il campionamento di piccole quantità di materiali diversi, dagli alimenti ai rimedi farmaceutici | |
Polistirene |
Seghettata | |
Mini pinzette | |
11 cm |