Learn More
Thermo Scientific™ Benchtop Coolers
Per proteggere enzimi, cellule, reagenti e soluzioni È possibile mantenere le stesse temperature del congelatore anche durante l'uso sul banco con i refrigeratori da banco.
217.00€ - 434.00€
Codice del prodotto | Marca | Gamma di temperatura | Matrice | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Gamma di temperatura | Matrice | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10777232
|
Thermo Scientific™
355501 |
-20 °C | 4 x 5 | Da 0.2 a 0.5 ml |
345.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10292581
|
Thermo Scientific™
5115-0012 |
-20 °C | 3 x 4 | Da 0.2 a 0.5 ml |
252.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10252631
|
Thermo Scientific™
5115-0032 |
-20 °C | 4 x 8 | Da 0.2 a 0.5 ml |
390.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10525021
|
Thermo Scientific™
5116-1300 |
0°C | 3 x 4 | 12 (12 to 13mm diameter Tubes) |
434.00€
Pezzo |
|
|||
10253921
|
Thermo Scientific™
5116-1600 |
0°C | 3 x 4 | 12 (16 to 17mm diameter Tubes) |
423.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10089140
|
Thermo Scientific™
DS5116-0012 |
0 °C | 3 x 4 | Flaconi criogenici e provette per microcentrifuga da 0.2 a 0.5 ml |
217.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10778391
|
Thermo Scientific™
DS5116-0032 |
0°C | 4 x 8 | 32 (Cryogenic vials and 0.2 to 0.5mL microcentrifuge tubes) |
385.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10741792
|
Thermo Scientific™
DS5114-0012 |
-20°C | 3 x 4 | Provette da 0.2 a 1.5 ml (un totale di dodici) |
252.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descripción
Per proteggere enzimi, cellule, reagenti e soluzioni è possibile mantenere le stesse temperature del congelatore anche durante l'uso sul banco con i refrigeratori da banco Thermo Scientific™.
- Conserva la temperatura del congelatore durante i cicli di gelo/disgelo, la mancanza di alimentazione e le aperture accidentali dello sportello
- Può contenere 12, 20 o 32 provette
- Sono inclusi anche inserti per l'uso con provette per microcentrifuga da 0.2-0.5 ml
- Griglia stampata sul coperchio con serratura per facilitare l'orientamento e l'identificazione dei campioni
- Sagomato in policarbonato resistente agli urti con maniglia di bloccaggio per l'uso prolungato
- Impilabile per risparmiare spazio
Especificaciones
Polycarbonate | |
Benchtop Cooler |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.