Learn More
Thermo Scientific™ Benchtop Muffle Furnaces Accessories
Use these accessories with Thermo Scientific™ Thermolyne™ Benchtop Muffle Furnaces.
71.80€ - 97.50€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11800830
|
Thermo Scientific™
PH479X1 |
Hearth Tray | 6 in. |
92.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11806695
|
Thermo Scientific™
PH480X1 |
Hearth Tray | 10 in. |
71.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11852585
|
Thermo Scientific™
SH480X1 |
Ceramic shelf | 6.87 in. |
97.50€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Use Thermo Scientific™ Benchtop Muffle Furnaces Accessories with Thermo Scientific™ Thermolyne™ Benchtop Muffle Furnaces.