Learn More
Benzyl Alcohol, 99%, Pure, Thermo Scientific Chemicals
59.66 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass bottle
Metal drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | Benzyl alcohol |
CAS min. % | 98.5 |
CAS max % | 100.0 |
Colore | Da incolore a giallo |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 99% |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Formula lineare | C6H5CH2OH |
Indice di rifrazione | 1.5380 to 1.5410 (20°C, 589nm) |
Quantità | 1 L |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Benzyl alcohol
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.