Learn More
Applied Biosystems™ BigDye XTerminator™ Purification Kit
The BigDye XTerminator™ purification kit is a fast, simple purification method for DNA sequencing reactions that removes unincorporated BigDye™ terminators and salts.
244.00€ - 321.00€
Specifica
Formato | Kit |
---|---|
Tipo di campione | Sequencing Products |
Tipo di prodotto finale | DNA |
Da utilizzare con (applicazione) | Sequencing |
Include | 2 Bottles |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15741826
|
Applied Biosystems™
4376486 |
2 Bottles |
321.00€
2mL |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15929202
|
Applied Biosystems™
4376486 |
2 Bottles |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Eliminate liquid transfer - Use a single plate
- Obtain complete dye blob removal
- Stabilize the samples before analysis
- Improve your sequencing workflow
- Perform manual or automated protocols
- Get rapid, reliable, and reproducible results
Order Info
Each
Specifica
Kit | |
DNA | |
2 Bottles | |
Sequencing Reactions |
Sequencing Products | |
Sequencing | |
BigDye XTerminator™, BigDye™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.