Learn More
CleanSpace Technology™ BioHood
Il sistema CleanSpace BioHood da utilizzare con CleanSpace HALO. È specificamente progettato per unità di biocontenimento, laboratori e camere bianche farmaceutiche.
Marca: CleanSpace Technology™ CS3024
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.15000kg
Descrizione
Il sistema BioHood è compatibile con il respiratore CleanSpace HALO. È specificamente progettato per unità di biocontenimento, laboratori e camere bianche farmaceutiche. Il sistema CleanSpace BioHood fornisce protezione per occhi e testa.
- Materiale DuPont™ Tyvek™ e tecnologia di cucitura: leggero e durevole, resistente al sangue e ai fluidi
- Solo il design del cappuccio PAPR per coprire completamente il respiratore quando indossato riducendo al minimo la contaminazione del dispositivo.
- Può essere facilmente rimosso mentre si indossa ancora il respiratore per proteggere gli operatori sanitari durante la svestizione.
- Ampio campo visivo. Design unico che fissa la visiera per eliminare lo slittamento e il movimento.
- Niente cinghie o tubi flessibili. Nessun appannamento nessun calore.
- Flusso d'aria confortevole, nessuna resistenza respiratoria.
- Approvato NIOSH e marchio CE
- PARTI DEL SISTEMA BIOHOOD: BioHood (CS3024), Bio HEPA P3/T3 Filter Pk 3 (CS3025), Bio Mask Exhalation Adapter Pk 5 (CS3026) - riutilizzabile e si attacca alla maschera CleanSpace HALO (maschera facciale venduta separatamente).
Specifica
White | |
Polycarbonate Visor | |
CS3025, CS3027 | |
Non-sterile |
Flash Spun Polyethylene | |
Protection From Splash and Airborne Contaminents | |
Yes | |
31 x 14 x 10 cm |