Learn More
Thermo Scientific™ Adattatori per cestelli di rotori BIOLiner™
Combine these rotor bucket adapters with the BIOLiner Rotor Bucket for a complete system.
615.00€ - 780.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11814501
|
Thermo Scientific™
75003671 |
Provette per prelievo del sangue 5/7 ml |
615.00€
pezzi 4 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11804501
|
Thermo Scientific™
75003672 |
10mL Blood Collection Tubes |
615.00€
pezzi 4 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11884491
|
Thermo Scientific™
75003674 |
Provette a fondo conico da 50 ml |
780.00€
pezzi 4 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Combine Thermo Scientific™ BIOLiner™ Rotor Bucket Adapters with the BIOLiner Rotor Bucket for a complete system.
Ordering Information:
Individual adapters and bottle/adapter packages are offered.
- Capacity range: 3L to 980mL
- Maximum tube dimensions (O.D. x L): 98 × 124mm
Includes:
75-003-692 includes 750mL flat-bottom bottle with all round adapters for the TX-750 round bucket and four 500mL Corning™ conical bottle adapters.
Specifica
4 |