Learn More
Thermo Scientific™ Piatti BioLite con trattamento per colture cellulari
I piatti per colture cellulari Thermo Scientific™ BioLite consentono di svolgere le procedure generiche di coltura cellulare in modo più economico. Con garanzia di sterilità, apirogenicità e non citotossici.
59.50€ - 110.00€
Specifica
Materiale | Polyethylene |
---|---|
Forma | Round |
Sterilità | Sterile |
Trattamento superficiale | Coltura cellulare |
Tipo | Piatto per colture cellulari |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11810765
|
Thermo Scientific™
130180 |
35 mm |
89.80€
pezzi 500 |
|
|||||
11844335
|
Thermo Scientific™
130181 |
60 mm |
97.85€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11815275
|
Thermo Scientific™
130182 |
100 mm |
59.50€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11804125
|
Thermo Scientific™
130183 |
150 mm |
110.00€
pezzi 120 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Con una superficie trattata per colture cellulari standard, i prodotti Thermo Scientific BioLite rappresentano una serie limitata di contenitori per colture cellulari per una vasta gamma di tipi di cellule.
- Con trattamento per colture cellulari
- Sterili
- Conformità USP Classe VI e non citotossici
- Apirogeni
Specifica
Polyethylene | |
Sterile | |
Piatto per colture cellulari |
Round | |
Coltura cellulare | |
10 |