Learn More
Thermo Scientific™ Piastre Biolite e micropozzetti
Le piastre per colture cellulari Thermo Scientific™ BioLite consentono di svolgere le procedure generiche di coltura cellulare in modo più economico. Con garanzia di sterilità, apirogenicità e non citotossiche.
55.80€ - 108.93€
Specifica
Certificazione/Conformità | Tutte le micropiastre prodotte da Nunc sono conformi alle raccomandazioni dell'American National Standards Institute (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
---|---|
Colore | Trasparente |
Sterilità | Sterile |
Trattamento superficiale | Cell Culture |
Codice del prodotto | Marca | No. of Wells | Area di coltura | Volume (sistema metrico) pozzetto | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Brand | No. of Wells | Area di coltura | Volume (sistema metrico) pozzetto | Price | Quantity & Availability | |||
11825275
|
Thermo Scientific™
130184 |
6 | 9.6 cm2 | 3 ml |
59.45€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11889684
|
Thermo Scientific™
130185 |
12 | 3.8 cm2 | 2 ml |
61.80€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11315890
|
Thermo Scientific™
130186 |
24 | 1.9 cm2 | 1 ml |
108.93€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11820765
|
Thermo Scientific™
130187 |
48 | 0.75 cm2 | 0.5 ml |
67.20€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11835275
|
Thermo Scientific™
130188 |
96 | 0.32 cm² | 0.2 mL |
55.80€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11874235
|
Thermo Scientific™
930186 |
24 | 1.9 cm2 | 1 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Description
Con una superficie trattata per colture cellulari standard, i prodotti Thermo Scientific BioLite rappresentano una serie limitata di vasi per colture cellulari per una vasta gamma di tipi di cellule.
- Con trattamento per colture cellulari
- Sterili
- Conformità USP Classe VI e non citotossici
- Apirogeni
Specifications
Tutte le micropiastre prodotte da Nunc sono conformi alle raccomandazioni dell'American National Standards Institute (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
Trasparente | |
Sterile | |
Cell Culture |