Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Automatic Burette
BLAUBRAND™ Automatic Burette with i-stopcock, lateral stopcock, and PTFE stopcock.
339.00€
Specifica
Include | Blue Schellbach Stripe |
---|---|
Valvola di chiusura | i-stopcock, lateral stopcock, PTFE stopcock |
Warranty | 12 months |
Tipo | Buret |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10428952
|
BRAND™
22761 |
10 mL |
339.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10359951
|
BRAND™
22762 |
25 mL |
339.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Calibrated to deliver (TD, Ex)
- Schellbach stripe
- Intermediate stopcock to recirculate residual liquid
- Delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer
Specifica
Blue Schellbach Stripe | |
i-stopcock, lateral stopcock, PTFE stopcock | |
12 months | |
Buret |