Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Automatic Burette with Lateral Stopcock
BLAUBRAND™ Automatic Burette includes a lateral stopcock and blue Schellbach stripe.
259.00€
Specifica
Include | Blue Schellbach stripe |
---|---|
Valvola di chiusura | Lateral safety stopcock |
Warranty | 12 months |
Tipo | Buret |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11956129
|
BRAND™
22521 |
10 mL |
259.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10418952
|
BRAND™
22522 |
25 mL |
259.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10673202
|
BRAND™
22523 |
50 mL |
259.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Beschreibung
- Calibrated to deliver (TD, Ex)
- Schellbach stripe
- With needle-valve stopcock with PTFE spindle
- Automatic zeroing
- 2000 mL soda-lime glass bottle is sold separately (see 126965, BRAND™ BISTABIL™ Bottles for Automatic Burettes).
- Delivered with batch number and enclosed one batch certificate per pack
Spezifikation
Blue Schellbach stripe | |
Lateral safety stopcock | |
12 months | |
Buret |