Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilicate Glass Graduated Cylinders
Includes hexagonal glass base for stability. Spout provides easy spill-free pouring.
26.60€ - 82.30€
Specifica
Tipo di base | Hexagonal |
---|---|
Calibrazione | To Contain |
Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 4788, USP |
Class | A |
Tipo | Graduated Cylinder |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15260908
|
BRAND™
32862 |
1000 mL |
82.30€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15230908
|
BRAND™
32838 |
100 mL |
32.50€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15290898
|
BRAND™
32808 |
10 mL |
26.60€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15210908
|
BRAND™
32828 |
50 mL |
30.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15287289
|
BRAND™
32805 |
5 mL |
26.60€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Graduated cylinder with spout and hexagonal glass base
- Borosilicate glass (Boro 3.3) to DIN EN ISO 4788
- Class A, DE-M marking
- Calibrated to contain (TC, In)
- Graduations printed in blue
- Includes USP Batch Certificate
- On request also available with USP individual certificate
Specifica
Hexagonal | |
DIN EN ISO 4788, USP | |
Graduated Cylinder | |
Round | |
USP Batch Certificate |
To Contain | |
A | |
Blue | |
Borosilicate Glass | |
DE-marking |