Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Glass Graduated Cylinders, Class A, USP, Certified
Class A, USP, certified graduated cylinders
29.20€ - 144.48€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15734037
|
BRAND™
32820 |
25 mL | 0.5 mL |
29.20€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15358286
|
BRAND™
32854 |
500 mL | 5 mL |
106.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15584409
|
BRAND™
32864 |
2000 mL | 20 mL |
144.48€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Made of low expansion coefficient, chemically resistant Borosilicate 3.3 glass
- Available in all ISO sizes from 5 to 2000mL
- Blue enamel print represents optimum combination on resistance and readability
- Supplied with batch number and an accompanying USP batch certificate in original packaging
Specifica
A | |
Borosilicate Glass |