Learn More
Brand™ Blaubrand™ AR-GLAS™ Type 1 Class AS Measuring Pipets
In vetro soda-calcico AR-GLAS™. Le pipette per misurazione classe AS BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ tipo 1 sono conformi a DIN EN ISO 835. Calibrate per l'erogazione parziale (TD, Ex) con tempo di attesa di 5 secondi. In ogni confezione del produttore sono inclusi il numero di lotto e un certificato di lotto. Certificato individuale USP o certificato di calibrazione DAkkS disponibili su richiesta.
71.40€ - 149.00€
Specifica
Calibrazione | Partial delivery |
---|---|
Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 835, ISO 1769 |
Classe | AS |
Materiale | AR-GLAS, Soda Lime Glass |
Graduato | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Colore | Tolleranza | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Colore | Tolleranza | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11804150
|
Brand™
27729 |
10 ml | Arancione | ±0.050 mL |
126.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11818301
|
Brand™
27722 |
1 ml | Giallo | ±0.0007 mL |
71.40€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11838311
|
Brand™
27721 |
0.5 mL | Yellow | ±0.0006 mL |
90.60€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11848311
|
Brand™
27724 |
2 mL | White | ±0.010 mL |
93.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11858311
|
Brand™
27731 |
25 mL | White | ±0.10 mL |
87.30€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11828301
|
Brand™
27725 |
2 mL | Black | ±0.010 mL |
71.40€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11838301
|
Brand™
27727 |
5 mL | Red | ±0.030 mL |
149.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Realizzate in vetro soda-calcico AR-GLAS™.
- Conformi a DIN EN ISO 835.
- Tipo 1 (zero nella parte superiore).
- Calibrate per erogazione (TD, Ex). Tempo di attesa 5 secondi.
- Include numero di lotto e certificato di lotto per ogni confezione del produttore.
- Certificato USP singolo o certificato di calibrazione DAkkS disponibili su richiesta.
Specifica
Partial delivery | |
AS | |
Yes |
DIN EN ISO 835, ISO 1769 | |
AR-GLAS, Soda Lime Glass | |
Pipet |