Learn More
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ Type 2 Class AS Measuring Pipets
In vetro soda-calcico AR-GLAS™. Le pipette per misurazione classe AS BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ tipo 2 sono conformi agli standard DIN EN ISO 835. Il valore nominale è visibile in alto. Il numero di lotto e un certificato di lotto di accompagnamento vengono forniti nella confezione originale. Certificato individuale, certificato individuale USP o certificato di calibrazione DAkkS disponibili su richiesta.
71.40€ - 142.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 835, ISO 1769 |
---|---|
Classe | Classe AS |
Materiale | Vetro sodico calcico AR-GLAS™, Soda Lime Glass |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Volume (sistema metrico) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Volume (sistema metrico) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10382493
|
BRAND™
27816 |
2 gialli | 0.5 ml | None |
106.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10796443
|
BRAND™
27819 |
Nero | 2 ml | None |
71.40€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10621984
|
BRAND™
27817 |
Giallo | 1 ml | None |
71.40€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10169522
|
BRAND™
27818 |
Rosso | 1 ml | None |
71.40€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10179522
|
BRAND™
27821 |
Rosso | 5 ml | Cotton Plug |
85.80€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10201063
|
BRAND™
27822 |
Blu | 5 ml | Cotton Plug |
83.40€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10612944
|
BRAND™
27823 |
Arancione | 10 ml | Cotton Plug |
85.80€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10622944
|
BRAND™
27824 |
2 gialli | 20 ml | Cotton Plug |
87.30€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10437353
|
BRAND™
27825 |
Bianco | 25 ml | Cotton Plug |
87.30€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10234873
|
BRAND™
27828 |
Nero | 2 ml | Cotton Plug |
93.60€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10797214
|
BRAND™
27826 |
50 ml | Cotton Plug |
142.00€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10316653
|
BRAND™
27827 |
Giallo | 1 ml | Cotton Plug |
93.60€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10476773
|
BRAND™
27820 |
2 mL, with 0.1mL subdiv. | None |
71.40€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15643957
|
BRAND™
27829 |
Red | 2 mL, with 0.01mL subdiv. | None |
109.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descripción
- Realizzate in vetro soda-calcico AR-GLAS™
- Tipo 2, con il valore nominale nella parte superiore.
- Marcatura DE-M.
- Classe AS.
- Conformi agli standard DIN EN ISO 835 .
- Calibrate per l'erogazione (TD, Ex). Tempo di attesa 5 secondi.
- Numero di lotto e certificato forniti con la confezione originale.
- Certificato singolo, certificato USP singolo o certificato di calibrazione DAkkS disponibili su richiesta.
Especificaciones
DIN EN ISO 835, ISO 1769 | |
Classe AS | |
Vetro sodico calcico AR-GLAS™, Soda Lime Glass |