Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting Paper, Grade BF 2, Sheets
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting Paper, Grade BF 2, Sheets are highly pure and ideal for blotting and chromatography.
39.10€ - 289.00€
Specifica
Descrizione | Capillary rise: 70mm/10 min., Weight: 195g/m2, 100/Box |
---|---|
Spessore pellicola | 0.35 mm |
Grado | BF 2 |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15952800
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-519-080090N |
80 x 90 mm |
39.10€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15962800
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-519-130210N |
130 x 120 mm |
92.60€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15972800
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-519-300600N |
300 x 600 mm |
289.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- This highly pure paper grade is not only ideal for blotting and chromatography, but also for a wide range of absorption applications like those common in the life sciences and diagnostics.
- Made of high-purity cotton linters for uniform buffer flow and resulting blots.
- No additives to avoid any interference during transfer.
- BF 2 grade is ideal for gel wicking and drying, capillary blotting using western, Southern, or semidry techniques.
Specifica
Capillary rise: 70mm/10 min., Weight: 195g/m2, 100/Box | |
0.35 mm | |
BF 2 |