Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting Paper, Grade BF 4, Sheets
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting Paper, Grade BF 4, Sheets are highly pure and ideal for blotting chromatography.
44.80€ - 49.60€
Specifica
Descrizione | Capillary rise: 160mm/10 min., Weight: 550 g/m2, 100/Pk |
---|---|
Spessore pellicola | 1.30 mm |
Formato | Sheet |
Grado | BF 4 |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15902810
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-521-110170G |
110 x 170 mm |
44.80€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15912810
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-521-150150G |
150 x 150 mm |
49.60€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- This highly pure paper grade is not only ideal for blotting and chromatography, but also for a wide range of absorption applications like those common in the life sciences and diagnostics.
- Made of high-purity cotton linters for uniform buffer flow and resulting blots.
- No additives to avoid any interference during transfer.
- BF 4 grade is ideal for transferring DNA or RNA according to the Southern technique or semidry blotting of proteins.
Specifica
Capillary rise: 160mm/10 min., Weight: 550 g/m2, 100/Pk | |
1.30 mm | |
Sheet | |
BF 4 |