Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Provette in vetro borosilicato 3.3
Provette per test riutilizzabili Kimble Chase™ in vetro borosilicato 3.3 da utilizzare in laboratorio. Disponibili in diversi diametri metrici, con certificato DIN 12395.
Marca:  DWK Life Sciences A610016001221
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.07100kg
Codice prodotto. 11803380
  • 32.05€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 18-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Use Kimble™ Borosilicate Glass 3.3 Reusable Test Tubes in the laboratory. They are available in various metric diameters and are DIN 12395 certified.
  • Disponibilità con e senza bordi
  • Fondo rotondo
  • Sterilizzabili in autoclave
Specifica
Specifica
DIN 12395
Spessore: da 1,1 a 1,2 mm
Vetro borosilicato
16 mm
Fondo rotondo
100 mm
Confezione da 100
Reusable Test Tube