Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Provette in vetro borosilicato 3.3
Provette per test riutilizzabili Kimble Chase™ in vetro borosilicato 3.3 da utilizzare in laboratorio. Disponibili in diversi diametri metrici, con certificato DIN 12395.
Marca:  DWK Life Sciences 73750-16100
Dettagli aggiuntivi : Peso : 11.45700kg
Codice prodotto. 11808492
  • 865.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 14-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Use Kimble™ Borosilicate Glass 3.3 Reusable Test Tubes in the laboratory. They are available in various metric diameters and are DIN 12395 certified.
  • Available with or without rims
  • Round bottom
  • Autoclavable
Specifica
Specifica
Round Bottom
Borosilicate Glass (3.3)
16 mm
100 mm
Autoclavable
Reusable Test Tube