Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Provette in vetro borosilicato 3.3
Provette per test riutilizzabili Kimble Chase™ in vetro borosilicato 3.3 da utilizzare in laboratorio. Disponibili in diversi diametri metrici, con certificato DIN 12395.
Marca: DWK Life Sciences A610016001211
21.89 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.89100kg
Descrizione
Use Kimble™ Borosilicate Glass 3.3 Reusable Test Tubes in the laboratory. They are available in various metric diameters and are DIN 12395 certified.
- Available with or without rims
- Round bottom
- Autoclavable
Specifica
DIN 12395 | |
Provetta per analisi | |
Vetro borosilicato | |
Confezione da 100 | |
Autoclavable | |
Reusable Test Tube |
Fondo rotondo | |
100 mm | |
No | |
No | |
16 mm |