missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Robu™ Crogioli per filtrazione in vetro borosilicato grezzi

Marca:  Robu™ 20604

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 10275881

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

34mm
For crude fiber extraction
34mm
Crude Filter Crucible
Borosilicate Glass
30 mL
60mm
4
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali