missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Robu™ Crogioli per filtrazione in vetro borosilicato grezzi

Marca:  Robu™ 20602

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.58500kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 10295641

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

34 mm
Per estrazione di fibre grezze
34 mm
Crogiolo filtro crudo
Vetro borosilicato
30 ml
60 mm
2
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali