Learn More
Robu™ Crogioli per filtrazione in vetro borosilicato grezzi
Marca:  Robu™ 20602
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.37810kg
Codice prodotto. 16803026
  • 218.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
34 mm
Per estrazione di fibre grezze
34 mm
Crogiolo filtro crudo
Vetro borosilicato
30 ml
60 mm
2