Learn More
Robu™ Crogioli per filtrazione in vetro borosilicato grezzi
Marca:  Robu™ 20604
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.37810kg
Codice prodotto. 16823026
  • 234.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 23-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
34mm
For crude fiber extraction
34mm
Crude Filter Crucible
Borosilicate Glass
30 mL
60mm
4